Learn More
CD14 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 650, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 680.00 €
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 650
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15812779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563420
25 Tests
330.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15802779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563419
100 Tests
680.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV650 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon™ BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 650-nm. BD Horizon™ BV650 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect APC-like dyes (eg, 660/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there will bespillover into the APC and Alexa Fluor™ 700 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
Brilliant Violet 650
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
M5E2
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.