Learn More
CD14 Mouse anti-Human, V500, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
392.00 € - 680.00 €
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Violet Fluor 500 (V500)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15890999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561392
25 Tests
392.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15880999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561391
100 Tests
680.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody is conjugated to BD Horizon™ V500, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser with an Ex max of 415nm and Em Max at 500 nm. BD Horizon V500 conjugates emit at a similar wavelength to Amcyan yet exhibit reduced spillover into the FITC channel. For more information on BD Horizon V500, visit bdbiosciences.com/colors.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
Violet Fluor 500 (V500)
RUO
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
M5E2
Monoclonal
Mouse
Human
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.