Learn More
CD16 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 786, Clone: 3G8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
341.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen CD16
Klon 3G8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 786
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15892999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563689
25 Tests
341.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15803009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563690
100 Tests
650.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 3G8 monoclonal antibody specifically binds to the 50-65 kDa transmembrane form of the IgG Fc Receptor (Fc γRIII), a human NK cell-associated antigen. CD16 is expressed on NK cells as well as macrophages and granulocytes. Reports indicate that CD16 plays a role in signal transduction and NK cell activation. The 3G8 antibody blocks the binding of soluble immune complexes to granulocytes. The 3G8 antibody is reported (Vossebeld et al ., 1997) to increase intracellular calcium levels in human neutrophils by interacting with both Fc γRIIa and Fc γRIIIb molecules. This antibody has also been reported to induce homotypic neutrophil aggregation.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV786 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon™ BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 786-nm. BD Horizon™ BV786 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy7™-like dyes (eg, 780/60-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD16
Flow Cytometry
Brilliant Violet 786
RUO
Human polymorphonuclear leukocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
3G8
Monoclonal
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Affinity Purified
FcRIII; Fc-gamma RIII; FCG3; FCGR3; FCGRIII; FcγRIII; IGFR3