Learn More
CD16/CD32 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 2.4G2, BD
Rat Monoclonal Antibody
264.00 € - 453.00 €
Spezifikation
Antigen | CD16/CD32 |
---|---|
Klon | 2.4G2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15831279
|
BD Biosciences
561728 |
0.1 mg |
264.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15897028
|
BD Biosciences
553144 |
0.5 mg |
453.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 2.4G2 antibody reacts specifically with a common nonpolymorphic epitope on the extracellular domains of the mouse FcγIII and FcγII receptors. It has also been reported to bind the FcγI receptor (CD64) via its Fc domain. 2.4G2 mAb blocks non-antigen-specific binding of immunoglobulins to the FcγIII and FcγII, and possibly FcγI, receptors in vitro and in vivo. CD16 and/or CD32 are expressed on natural killer cells, monocytes, macrophages, dendritic cells (at low levels), Kupffer cells, granulocytes, mast cells, B lymphocytes, immature thymocytes, and some activated mature T lymphocytes.Spezifikation
CD16/CD32 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse BALB/c Macrophage J774 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
2.4G2 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
FcγRIII/FcγRII; Fcgr3/Fcgr2 |
For Research Use Only.