Learn More
CD2 Mouse anti-Human, BUV395, Clone: RPA-2.10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
333.00 € - 700.00 €
Spezifikation
Antigen CD2
Klon RPA-2.10
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Ultraviolet 395
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15813129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563820
25 Tests
333.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15803129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563819
100 Tests
700.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RPA-2.10 monoclonal antibody specifically binds to CD2. CD2 is a 50 kDa single-chain transmembrane glycoprotein, also known as LFA-2 or the receptor for sheep erythrocytes. CD2 belongs to the immunoglobulin superfamily of proteins along with its ligand LFA-3, CD58. It is present on about 80-90% of human peripheral blood lymphocytes, greater than 95% of thymocytes, all T lymphocytes that form E-rosettes and a subset of NK cells. CD2 plays a role in T-cell signaling and in lymphocyte adhesion.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV395 which has been exclusively developed by BD Biosciences as an optimal dye for use on a 355nm laser equipped instrument. With an Ex Max at 348nm and an Em Max at 395nm, this dye has virtually no spillover into any other detector. BD Horizon™ BUV395 can be excited with a 355nm laser and detected with a 379/28 filter.
Spezifikation
Spezifikation
CD2
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 395
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
LFA-2; Lymphocyte function antigen-2; T11/Leu-5; Rosette receptor
RPA-2.10
Monoclonal
Mouse
Human
Human Phytohemagglutinin-treated Lymphoblast
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.