missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Monoclonal Antibody (OX-34), PE, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517488

168.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15368390

  • 252.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD2
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P08921
CD2
T blasts prepared in mixed lymphocyte reactions with purified rat T helper cells against irradiated spleen.
50 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
OX-34
PE
CD2
Cd2; CD2 antigen; CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor; CD2 molecule; CD2R; cluster of differentiation 2; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA2; LFA-2; LFA-3 receptor; Ly37; Ly-37; lymphocyte antigen 37; OX34; OX-34; OX-34 antigen; OX-45 surface antigen homolog to human T lymphocyte CD2 antigen; Rosette receptor; SRBC; surface immunoglobulin superfamily molecule; T11; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen T11/Leu-5
Mouse
Protein G
RUO
497761
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote