missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD26 Monoclonal Antibody (OX-61), Biotin, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517548

300.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15368450

  • 450.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

CD26
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P14740
DPP4
Thoracic duct lymphocytes from a mesenteric lymphodectomised rat
500 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
OX-61
Biotin
DPP4
ACT3; Activation molecule 3; ADABP; ADCP2; ADCP-2; ADCP-I; adenosine deaminase complexing protein; Adenosine deaminase complexing protein 2; bile canaliculus domain-specific membrane glycoprotein; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase 4 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase 4 membrane form; Dipeptidyl peptidase 4 soluble form; Dipeptidyl peptidase IV; Dipeptidyl peptidase IV 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase IV membrane form; Dipeptidyl peptidase IV soluble form; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP4; Dpp-4; DPPIV; DPP-IV; GP110 glycoprotein; I79_016618; serine protease; T-cell activation antigen CD26; THAM; Thymocyte-activating molecule; TP103; WC10
Mouse
Protein G
RUO
25253
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote