missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD26 Monoclonal Antibody (OX-61), FITC, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517549

167.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15378450

  • 251.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD26
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P14740
DPP4
Thoracic duct lymphocytes from a mesenteric lymphodectomised rat
100 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
OX-61
FITC
DPP4
ACT3; Activation molecule 3; ADABP; ADCP2; ADCP-2; ADCP-I; adenosine deaminase complexing protein; Adenosine deaminase complexing protein 2; bile canaliculus domain-specific membrane glycoprotein; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase 4 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase 4 membrane form; Dipeptidyl peptidase 4 soluble form; Dipeptidyl peptidase IV; Dipeptidyl peptidase IV 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase IV membrane form; Dipeptidyl peptidase IV soluble form; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP4; Dpp-4; DPPIV; DPP-IV; GP110 glycoprotein; I79_016618; serine protease; T-cell activation antigen CD26; THAM; Thymocyte-activating molecule; TP103; WC10
Mouse
Protein G
RUO
25253
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote