Learn More
Dpp4 Rat anti-Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: H194-112 (H194-112.12.4.4.5), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15866
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15295934
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Dpp4
Monoclonal
PerCP-Cyanine5.5
RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM
25 μg
Primary
Mouse
Liquid
Flow Cytometry
H194-112 (H194-112.12.4.4.5)
PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide
Rat
RUO
13482
Store at 2 - 8 °C.
IgG2a