Learn More
CD26 Monoclonal Antibody (BA5b), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110159
254.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12352183
  • 382.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD26
Monoclonal
FITC
DPP4
ACT3; Activation molecule 3; ADABP; ADCP2; ADCP-2; ADCP-I; adenosine deaminase complexing protein; Adenosine deaminase complexing protein 2; bile canaliculus domain-specific membrane glycoprotein; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase 4 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase 4 membrane form; Dipeptidyl peptidase 4 soluble form; Dipeptidyl peptidase IV; Dipeptidyl peptidase IV 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase IV membrane form; Dipeptidyl peptidase IV soluble form; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP4; Dpp-4; DPPIV; DPP-IV; GP110 glycoprotein; I79_016618; serine protease; T-cell activation antigen CD26; THAM; Thymocyte-activating molecule; TP103; WC10
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
1803
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
BA5b
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P27487
DPP4
A human T cell clone
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2a