Learn More
CD27 Monoclonal Antibody (DEN-3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11573543
  • 381.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD27
Monoclonal
Unconjugated
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Mouse
Protein A/G
RUO
939
4° C, do not freeze
Liquid
Flow Cytometry
DEN-3
PBS with 0.08% sodium azide
P26842
CD27
White blood cells.