Learn More
CD27 Monoclonal Antibody (LT27), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA119647
300.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509202
  • 451.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD27
Monoclonal
PE
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
939
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
LT27
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P26842
CD27
Human peripheral blood lymphocytes.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2a