Learn More
CD27 Monoclonal Antibody (LG.3A10), Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517902
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15304181
  • 422.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17902 targets CD27/TNFRSF7 in FACS, IHC, and IHC (F) applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17902 immunogen is mCD27 tag expressing clones AR0524 and AR0530.
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
CD27
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P41272
CD27
MCD27 tag expressing clones AR0524 and AR0530
250 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
LG.3A10
Unconjugated
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Armenian Hamster
Protein G
RUO
21940
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.