missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Monoclonal Antibody (LG.3A10), PE, Invitrogen™

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517905

140.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15334181

  • 210.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-17905 targets CD27/TNFRSF7 in FACS, IHC, and IHC (F) applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17905 immunogen is mCD27 tag expressing clones AR0524 and AR0530.

CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD27
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P41272
CD27
MCD27 tag expressing clones AR0524 and AR0530
50 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
LG.3A10
PE
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Armenian Hamster
Protein G
RUO
21940
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote