Learn More
CD28 Monoclonal Antibody (JJ319), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA170015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11504413
  • 273.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
CD28
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P31042
Cd28
Rat CD28 transfected A20J.
250 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
JJ319
Unconjugated
Cd28
antigen CD28; CD28; CD28 antigen; CD28 antigen (Tp44); CD28 isoform; CD28 isoform 2; Cd28 molecule; CD28 precursor protein; CD28 protein; CD28 protein precursor; CD28RNA; cell surface protein; CHT28; contains partial extracellular domain; costimulatory molecule B7 receptor CD28; EGK_04709; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T44; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell costimulatory molecule Tp44; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28 homolog; TP44
Mouse
Protein G
RUO
25660
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.