Learn More
CD28 Monoclonal Antibody (B-23), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112077
254.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11513553
  • 382.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD28
Monoclonal
30 μg/mL
PBS with 0.2% carrier protein and 0.08% sodium azide
P10747
Cd28
HPB-ALL T-cell line
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
B-23
FITC
Cd28
antigen CD28; CD28; CD28 antigen; CD28 antigen (Tp44); CD28 isoform; CD28 isoform 2; Cd28 molecule; CD28 precursor protein; CD28 protein; CD28 protein precursor; CD28RNA; cell surface protein; CHT28; contains partial extracellular domain; costimulatory molecule B7 receptor CD28; EGK_04709; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T44; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell costimulatory molecule Tp44; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28 homolog; TP44
Mouse
Protein A/G
RUO
940
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!