missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Monoclonal Antibody (CD28.2), PerCP, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA110171

294.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12372193

  • 441.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD28
Monoclonal
PerCP
Cd28
antigen CD28; CD28; CD28 antigen; CD28 antigen (Tp44); CD28 isoform; CD28 isoform 2; Cd28 molecule; CD28 precursor protein; CD28 protein; CD28 protein precursor; CD28RNA; cell surface protein; CHT28; contains partial extracellular domain; costimulatory molecule B7 receptor CD28; EGK_04709; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T44; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell costimulatory molecule Tp44; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28 homolog; TP44
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
940
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
CD28.2
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P10747
Cd28
DC28.1.3.3 murine T cell hybridoma transfected with human CD28 cDNA.
100 Tests
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote