Learn More
ITGB1 Monoclonal Antibody (HM beta 1-1), FITC, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516708
354.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15245969
  • 532.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL.
ITGB1 Monoclonal antibody specifically detects ITGB1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
ITGB1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
P09055, P49134
ITGB1
Purified mouse VLA-4 antigen
500 μg
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry
HM beta 1-1
FITC
ITGB1
4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CSAT antigen; ENSMUSG00000051907; Fibronectin receptor subunit beta; FNRB; Glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); integrin beta 1A precursor; Integrin beta1; integrin beta-1; integrin beta-1 subunit; integrin beta1D; integrin precursor; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; ITGB1; JG22 antigen; MDF2; MSK12; RGD-receptor; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLAB; VLA-BETA
Armenian Hamster
Protein G
RUO
16412, 24511
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.