Learn More
CD3 Mouse anti-Rat, APC, Clone: 1F4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 557030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10788305
  • 725.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 1F4 antibody reacts with the T-cell receptor-associated CD3 cell-surface antigen found on thymocytes, peripheral T lymphocytes, and dendritic epidermal T cells. In vitro, immobilized 1F4 mAb induces T-cell proliferation, and soluble mAb synergizes with PMA for T-cell activation. Pre-incubation of splenocytes with mAb 1F4 blocks staining with mAb G4.18 (Cat. No. 559974/554830).
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
F344 rat splenic T cells stimulated with PMA plus A23187
0.1 mg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
1F4
APC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Rat
IgM κ