Learn More
CD3 Mouse anti-Human, BB515, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
192.00 € - 451.00 €
Spezifikation
Antigen CD3
Klon UCHT1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Blue 515 (BB515)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15813669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564466
25 Tests
192.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15803669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564465
100 Tests
451.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε -chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3 ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3 ε -positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3 ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3 ε .
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BB515 which was developed exclusively by BD Biosciences. With an excitation max of 490nm and an emission max of 515nm, BD Horizon BB515 can be excited by the 488nm laser and detected in a standard FITC set (e.g. 530/30-nm filter). This dye provides a much brighter alternative to FITC with less spillover into the PE detector.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Flow Cytometry
Brilliant Blue 515 (BB515)
RUO
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
UCHT1
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon