missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD30 Monoclonal Antibody (mCD30.1), PE, Invitrogen™

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen HMCD3004

256.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 10545485

  • 385.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

CD30 Monoclonal antibody specifically detects CD30 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD30
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
Q60846
TNFRSF8
Mouse CD30-mouse IgG1 fusion protein
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
mCD30.1
PE
TNFRSF8
Ber-H2; Cd30; CD30 antigen; CD30 molecule; CD30L receptor; cytokine receptor CD30; D1S166E; Ki; Ki-1; Ki-1 antigen; Lymphocyte activation antigen CD30; sCD30; soluble CD30; TNF receptor superfamily member 8; TNFRSF8; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8; Tumor necrosis factor superfamily member 8; tumor necrosis factor superfamily, member CD30
Armenian Hamster
purified
RUO
21941
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote