Learn More
CD4 Mouse anti-Human, BUV395, Clone: SK3, BD
Artikelnummer. 15852879
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15852879 100 Tests 1 Stück
15872879 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15852879 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 563550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The SK3 monoclonal antibody specifically binds to CD4. The CD4 antigen is a 55 kDa type 1 transmembrane glycoprotein that belongs to the immunoglobulin superfamily. It is expressed on T-helper/inducer lymphocytes and monocytes. CD3+CD4+ T cells comprise approximately 28% to 58% of normal peripheral blood lymphocytes. CD4 is also expressed on 80% to 95% of normal thymocytes. The CD4 antigen is present in low density on the cell surface of monocytes and in the cytoplasm of monocytes and macrophages (CD3-CD4+). CD4 serves as a T cell coreceptor for MHC class II antigen recognition and as a receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). The SK3 antibody inhibits HIV binding to CD4+ cells.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV395 which has been exclusively developed by BD Biosciences as an optimal dye for use on a 355nm laser equipped instrument. With an Ex Max at 348nm and an Em Max at 395nm, this dye has virtually no spillover into any other detector. BD Horizon™ BUV395 can be excited with a 355nm laser and detected with a 379/28 filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen CD4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SK3
Konjugat Brilliant Ultraviolet 395
Beschreibung L3T4; Leu3a; T-cell surface antigen T4/Leu-3 ; W3/25 ; CD4 antigen (p55)
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Peripheral Blood T Cells
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.