Learn More
CD49f Rat anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: GoH3, BD
Rat Monoclonal Antibody
233.00 € - 665.00 €
Spezifikation
Antigen CD49f
Klon GoH3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15801979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562494
25 Tests
233.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15891949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562473
100 Tests
665.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The GoH3 monoclonal antibody specifically binds to CD49f which is also known as integrin α6 chain. CD49f is a ∽150 kDa type I transmembrane glycoprotein that belongs to the integrin alpha chain family of extracellular matrix and cell adhesion receptors. The integrin α6 subunit associates with the integrin β1 chain (CD29) to form VLA-6 and with the integrin β4 chain (CD104) to form the integrin α6β4 complex, also known as the laminin and kalinin receptor. CD49f is expressed mainly on T cells, monocytes, platelets, epithelial cells, endothelial cells, perineural cells, and trophoblasts of placenta. GoH3 recognizes an extracellular epitope of integrin α6 on human, mouse and bovine cells. GoH3 has been reported to block the binding of integrin α6 to laminin P1 and E8 fragments.
Spezifikation
Spezifikation
CD49f
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
ITGA6; IThe GoH3 monoclonal ntegrin alpha-6; Integrin α6 chain; VLA-6; ITA6
GoH3
Monoclonal
Rat
Human
Mouse mammary tumor cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.