Learn More
CD56 Mouse anti-Human, PE-CF594, Clone: B159, BD
Mouse Monoclonal Antibody
292.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Antigen CD56
Klon B159
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE-CF594
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15801829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562328
25 Tests
292.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15811789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562289
100 Tests
670.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The B159 monoclonal antibody specifically binds to CD56. CD56 is a heavily glycosylated adhesion protein that is present on a subpopulation of peripheral blood large granular lymphocytes that demonstrate natural killer activity. CD56 is also expressed on a subset of T cells but is not expressed on myeloid cells, erythrocytes or B cells. This antigen is a pan-NK-cell marker. CD56 is virtually identical to an isoform of the neural cell adhesion molecule (NCAM), a structure mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions.
This antibody is conjugated to BD Horizon™ PE-CF594, which has been developed exclusively by BD Biosciences as a better alternative to PE-Texas Red. PE-CF594 excites and emits at similar wavelengths to PE-Texas Red yet exhibits improved brightness and spectral characteristics. Due to PE having maximal absorption peaks at 496nm and 564nm, PE-CF594 can be excited by the blue (488-nm), green (532-nm) and yellow-green (561-nm) lasers and can be detected with the same filter set as PE-Texas Red (eg 610/20-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD56
Flow Cytometry
PE-CF594
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
B159
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
NCAM1; NCAM-1; Neural cell adhesion molecule 1; NCAM; NKH1; MSK39