missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62E Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: 68-5H11, BD

Artikelnummer. 15812729
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15812729 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15812729 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 563360

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The 68-5H11 monoclonal antibody specifically binds to CD62E. This adhesion molecule is a 97-115 kDa type I transmembrane glycoprotein that is encoded by the SELE gene. CD62E is also known as E-selectin, Endothelial-leukocyte adhesion molecule-1 (ELAM-1), and Leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2 (LECAM-2). CD62E is minimally expressed by unstimulated endothelium. Activated endothelial cells upregulate surface CD62E expression in response to various activators including inflammatory cytokines such as Interleukin-1 and Tumor Necrosis Factor. CD62E plays a role in leucocyte extravasation by promoting leucocyte rolling on activated endothelial cells during inflammation. CD62E may also play a role in the metastasis of certain tumor cells. The adhesion between endothelial CD62E molecules and a carbohydrate ligand on neutrophils is inhibited by the mAb 68-5H11.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD62E
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 68-5H11
Konjugat Brilliant Violet 421
Beschreibung SELE; E-selectin; Selectin E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.