missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68 Mouse anti-Human, PE, Clone: Y1/82A, BD

Artikelnummer. 15888628
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15888628 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15888628 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 556078

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

PE Mouse Anti-Human CD68, PE Mouse IgG2b κ Isotype Control (anti-dansyl)

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with a 110 kDa-type I-transmembrane glycoprotein expressed in cytoplasmic granules of monocytes/macrophages, dendritic cells, granulocytes, myeloid progenitor cells and, reportedly, a subset of CD34+ hemopoietic bone marrow progenitor cells. CD68 belongs to the sialomucin family and its function has not been fully elucidated. This antibody could be useful in studies of myeloid cell development.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD68
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Y1/82A
Konjugat PE
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.