missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD7 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 711, Clone: M-T701, BD

Artikelnummer. 15843289
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15843289 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15843289 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 564018

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The M-T701 monoclonal antibody specifically binds to CD7. CD7 is a 40 kDa type I transmembrane glycoprotein that belongs to the immunoglobulin superfamily. The CD7 antigen is also known as Leu-9, TP41, Tp40, GP40, and T-cell leukemia antigen. It is expressed on thymocytes, T cells, pre-B cells, and NK cells. CD7 is present in reduced density on monocytic cells and cell lines. Functional studies demonstrate that crosslinking of the CD7 can induce transmembrane calcium flux in T cells.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 711-nm. BD Horizon BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy™5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD7
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon M-T701
Konjugat Brilliant Violet 711
Beschreibung GP40; LEU-9; T-cell leukemia antigen; Tp40; TP41
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen P-CLL and Jurkat Cells
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.