Learn More
CD80 Monoclonal Antibody (MEM-233), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA119590
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11519152
  • 443.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD80 Monoclonal antibody specifically detects CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD80
Monoclonal
FITC
CD80
Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
941
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MEM-233
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P33681
CD80
Extracellular domain of human CD80 fused to human IgG1(Fc).
100 Tests