Learn More
CD86 Mouse anti-Human, V450, Clone: 2331 (FUN-1), BD
Mouse Monoclonal Antibody
292.00 € - 675.00 €
Spezifikation
Antigen CD86
Klon 2331 (FUN-1)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Violet Fluor 450 (V450)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560359
30 Tests
292.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15880129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560357
120 Tests
675.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
2331 (FUN-1) recognizes a 75kDa cell surface protein, CD86 (B70/B7-2), expressed primarily on monocytes and activated B cells. Competitive binding assays demonstrate that, while both 2331 (FUN-1) and IT2.2 (anti-CD86, Mfr. No. 555663) recognize the same molecule, they react with different epitopes. CD86 is the second ligand for CD28 and CTLA-4 and may play an important role in co-stimulation of T cells in primary immune response. 2331 (FUN-1) blocks costimulation activity of CD86 in functional studies. The antibody is conjugated to BD Horizon™ V450, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser Ex max of 406nm and has an Em Max at 450nm. Conjugates with BD Horizon™ V450 can be used in place of Pacific Blue™ conjugates.
Host Species: Mouse
Clone: 2331(FUN-1)
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD86
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
Human
Human HBL-1 Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
2331 (FUN-1)
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
B7.2; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; B70; BU63; CD28LG2; LAB72