missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti- Cetuximab (Anti-Idiotype) Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18799898
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18799898 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18799898 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FAB9626R100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Cetuximab Monoclonal specifically detects Cetuximab in Multi-Species samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cetuximab
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2259C
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full length Cetuximab,
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Detects Cetuximab in Western blots and direct ELISAs. No cross-reactivity with Adalimumab, Rituximab, Trastuzumab, Brentuximab, Gemtuzumab, Ibritumomab, Tositumomab, Solanezumab, Teprotumumab, and Aducanumab is observed.
Rekonstitution Reconstitution default not known
Zielspezies Multi-species
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.