Learn More
Goat anti-Chicken IgM Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184676
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11579200
  • 456.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Goat anti Chicken IgM antibody recognizes chicken immunoglobulin M and shows no cross reactivity with other chicken immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis.Goat anti chicken IgM antibody may cross react with IgM from other species.
Chicken IgM Polyclonal antibody specifically detects Chicken IgM in Chicken samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Chicken IgM
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Chicken
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Purified chicken IgM.
1 mg
Secondary
4° C, do not freeze