Learn More
Rabbit anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A16131
108.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15343936
  • 162.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Chicken IgY (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Chicken IgY (H+L) in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Chicken IgY (H+L)
Polyclonal
FITC
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Chicken
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Chicken IgY (H+L)
2 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.