Learn More
Chlamydia trachomatis MOMP Polyclonal Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA173073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11508451
  • 471.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PA1-73073 antibody reacts with Chlamydia trachomatis MOMP. Does not react with C. psittacii or C. pneumoniae in MIF. PA1-73073 has been successfully used in Immunofluorescence applications. The immunogen for PA1-73073 is purified MOMP from strain L2.
Chlamydia trachomatis MOMP Polyclonal antibody specifically detects Chlamydia trachomatis MOMP in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Chlamydia trachomatis MOMP
Polyclonal
FITC
C. trachomatis MOMP; Chlamydia MOMP
Purified MOMP from strain L2.
1 mL
Primary
-20° C, store in dark
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
Goat
purified
RUO
Bacteria