Learn More
Connexin 36 Monoclonal Antibody (1E5H5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 374600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Artikelnummer. 10097952
  • 460.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Connexin 36 Monoclonal antibody specifically detects Connexin 36 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Connexin 36
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
O54851, Q9UKL4
GJD2
Synthetic peptide derived from the C-terminal region of the rat and mouse Connexin36 proteins.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
1E5H5
Unconjugated
GJD2
connexin 36; connexin36; connexin-36; cx36; Gap junction alpha-9 protein; gap junction delta-2 protein; gap junction membrane channel protein alpha 9; gap junction protein delta 2; gap junction protein, alpha 9; gap junction protein, delta 2; gap junction protein, delta 2, 36kDa; GJA10; Gja9; GJD2
Mouse
Protein A
RUO
14617, 57369
-20°C