Learn More
COX5B Monoclonal Antibody (16H12H9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 459110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10495185
  • 512.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Positive control: Isolated mitochondria from Human heart, Bovine heart, Rat heart, and Mouse heart
COX5B Monoclonal antibody specifically detects COX5B in Bovine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
COX5B
Monoclonal
1 mg/mL
HEPES buffered saline with 0.02% sodium azide
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Bovine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b κ
Flow Cytometry, Western Blot
16H12H9
Unconjugated
COX5B; COXVB; cytochrome c oxidase polypeptide Vb; cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial; cytochrome c oxidase polypeptide VIa; cytochrome c oxidase precursor (EC 1.9.3.1); cytochrome c oxidase subunit 5B; cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial; cytochrome c oxidase subunit Vb; cytochrome c oxidase subunit VIA*
Bovine Complex IV (native holoenzyme protein, purified from heart)
100 μg
Primary
4° C, do not freeze