Learn More
OxPhos Complex IV subunit IV Monoclonal Antibody (20E8C12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A21348
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 12195770
  • 570.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
OxPhos Complex IV subunit IV Monoclonal antibody specifically detects OxPhos Complex IV subunit IV in Bovine, Human, Mouse, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OxPhos Complex IV subunit IV
Monoclonal
1 mg/mL
HEPES buffered saline with 0.02% sodium azide
Mouse
purified
RUO
Bovine, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Antibody
IgG2a κ
Western Blot
20E8C12
Unconjugated
COX4; COX4-1; COXIV; COX IV-1; cytochrome c oxidase polypeptide IV; cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 mitochondrial
Bovine Complex IV (native holoenzyme protein, purified from liver).
100 μL
Primary
4° C