Learn More
CTCF Mouse, Unlabeled, Clone: 48, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen CTCF
Klon 48
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612148
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612149
150 μg
610.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The family of nucleic acid-binding C2H2 type zinc finger transcription factors is divided into two classes. One class consists of small proteins (Gli1, Krox-20, WT1, Egr-1, and Sp1) with conserved zinc finger clusters of 3 to 5 units, while the other class (ZNF91, ZNF74, ZFP37, CTCF) can contain more than 10 zinc finger clusters. CTCF is a ubiquitously expressed, highly conserved transcription factor that contains 10 C2H2- and 1 C2H-type zinc-finger motifs. CTCF binds to and represses transcription at the promoter-proximal regions of c-myc oncogenes,
while CTCF can bind to and activate transcription at the promoter for amyloid β. Another mechanism of CTCF-mediated repression may include binding to insulator regions between enhancers and promoters resulting in enhancer blocking. In addition, CTCF gene may be a candidate tumor suppressor gene, since it localizes to a narrow cancer-associated chromosome region, and has been shown to have tumor-specific rearrangements in breast cancer patients. Thus, CTCF transcriptional regulation may be important for cell cycle progression, differentiation, apoptosis, and tumorigenesis.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
CTCF
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
48
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Human CTCF aa. 184-290
Primary
Store undiluted at -20°C.