Learn More
anti-DAX1/NR0B1, Clone: H7431, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  RD Systems (Bio-Techne) PP-H7431-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412446
  • 585.06 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Applications:
Direct ELISA, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
DAX1/NR0B1
H7431
Western Blot
Purified
NR0B1
Recombinant human DAX1 (amino acids 1 - 80) and mouse myeloma cells (NS-1)
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
190
Western Blot
Unconjugated
A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide
AHC, AHCDSS, AHCH, AHX, DAX1DAX-1, dosage-sensitive sex reversal, DSS-AHC critical region on the X chromosome protein 1, GTD, HHG, NR0B1, NROB1, nuclear hormone receptor, Nuclear receptor DAX-1, nuclear receptor subfamily 0 group B member 1, nuclear receptor subfamily 0, group B, member 1
Mouse
IgG2a
100 ug
Store the unopened product at -70 degreesC. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.