Learn More
dehydrogenase/reductase (SDR family) member 9, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human DHRS9 protein.
Marke:  Abnova H00010170-B01P.50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16172026
  • 326.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLFWVLGLLILCGFLWTRKGKLKIEDITDKYIFITGCDSGFGNLAARTFDKKGFHVIAACLTESGSTALKAETSERLRTVLLDVTDPENVKRTAQWVKNQVGEKGLWGLINNAGVPGVLAPTDWLTLEDYREPIEVNLFGLISVTLNMLPLVKKAQGRVINVSSVGGRLAIVGGGYTPSKYAVEGFNDSLRRDMKAFGVHVSCIEPGLFKTNLADPVKVIEKKLAIWEQLSPDIKQQYGEGYIEKSLDKLKGNKSYVNMDLSPVVECMDHALTSLFPKTHYAAGKDAKIFWIPLSHMPAALQDFLLLKQKAELANPKAV
Spezifikation
Spezifikation
dehydrogenase/reductase (SDR family) member 9
Polyclonal
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human DHRS9 protein.
DHRS9
3ALPHA-HSD/RDH15/RDHL/RDHTBE/RETSDR8/SDR9C4
Mouse
Affinity Purified
RUO
10170
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with no preservative; pH 7.4
NM_005771.3
DHRS9
DHRS9 (NP_005762.2, 1 a.a. ∼ 319 a.a) full-length human protein.