Learn More
Rabbit anti-Donkey IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight™ 550, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510063
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13447217
  • 165.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Donkey IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Donkey IgG (H+L) in Donkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Donkey IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 550
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Donkey
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Donkey IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C