Learn More
DYKDDDDK Tag Monoclonal Antibody (FG4R), DyLight™ 488, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA191878D488
254.48 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15316251
  • 270.00 € / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-91878-D488 has been successfully used for immunofluorescence. DyLight 488 has an excitation/emission of 493/518 nm. similar epitope as the FLAG tag from Sigma
DYKDDDDK Tag Monoclonal antibody specifically detects DYKDDDDK Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
DYKDDDDK Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and 0.02% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Immunocytochemistry, Western Blot
FG4R
DyLight 488
DDDDK; DDDDK epitope tag; ECS epitope tag; ECS tag; FLAG; FLAG Tag
Synthetic peptide (DYKDDDDK) coupled to KLH.
50 μL
Primary
Antibody
IgG2b