Learn More
E. coli serotype K99 Pili Monoclonal Antibody (K99 12-349.2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110796
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11503413
  • 518.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10796 detects E. coli K99 pili. These antibodies do not cross-react with k99-negative E.Coli, E.Coli K88ac, E.Coli 987P, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Enterbacter aerogenes, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, or strep. agalactiae. MA1-10796 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10796 immunogen is purified E. coli K99 pili.
E. coli serotype K99 Pili Monoclonal antibody specifically detects E. coli serotype K99 Pili in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli serotype K99 Pili
Monoclonal
1.2 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG1
ELISA
K99 12-349.2
Unconjugated
Escherichia coli
Purified E. coli K99 pili.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles