Learn More
E. coli serotype O Monoclonal Antibody (HEC10-165.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11518962
  • 554.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10695 detects E. coli from E. coli O2a/2b, O7, O11, O18, O44, O75, O112, and O125 samples. MA1-10695 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10695 immunogen is E. coli serotypes: O18, O44, O112, O125.
E. coli serotype O Monoclonal antibody specifically detects E. coli serotype O in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli serotype O
Monoclonal
0.8 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG1
ELISA
HEC10-165.3
Unconjugated
Escherichia coli
E. coli serotypes: O18, O44, O112, O125.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles