Learn More
E. coli serotype O/K Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA127226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11566482
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-27226 detects E. coli from bacteria samples. It is reactive to all E.Coli species in the immunogen, plus 0157-H7 and K12 tested by immunoblot, reacts with more then 50 proteins by Western Blot
E. coli serotype O/K Polyclonal antibody specifically detects E. coli serotype O/K in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli serotype O/K
Polyclonal
Unconjugated
Escherichia coli
Heat killed sonicate blend of 6 different strains of E. coli: TOP 10F, XS127/P3, HB101, JM109, CJ236/P3, and ATCC 37197.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
0.01M PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Goat
IgG fraction
RUO
Bacteria