missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E. coli serotype O/K Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA173032

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11598401

  • 472.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The PA1-73032 antibody reacts with E. coli. This antibody does cross react with Enterobacteriaceae. PA1-73032 has been successfully used in immunofluorescence applications. The PA1-73032 antibody was raised against a mixture of E. coli serotypes.

E. coli serotype O/K Polyclonal antibody specifically detects E. coli serotype O/K in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

E. coli serotype O/K
Polyclonal
Unconjugated
Escherichia coli
Mixture of E. coli serotypes
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Goat
purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote