Learn More
ECM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542882
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15515762
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: QDRSQGGWGH RLDGFPPGRP SPDNLNQICL PNRQHVVYGP WNLPQSSYSH Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
ECM1 Polyclonal antibody specifically detects ECM1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ECM1
Polyclonal
Unconjugated
ECM1
AI663821; ECM1; Extracellular matrix protein 1; LOW QUALITY PROTEIN: extracellular matrix protein 1; extracellular matrix protein 1; p85; RP11-54A4.6; Secretory component p85; testicular tissue protein Li 61; URBWD
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
1893
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q16610
ECM1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ECM1