missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA541467

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15524822

  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: INEKPQVIAD YESGRAIPNN QVLGKIERAI GLKLRGKDIG KPIEKGPRAK Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rat: 100%

EDF1 Polyclonal antibody specifically detects EDF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

EDF1
Polyclonal
Unconjugated
EDF1
0610008L11Rik; AA409425; calmodulin-associated peptide 19; calmodulin-associated peptide-19; CAP-19; CFAP280; Edf1; EDF-1; endothelial differentiation related factor 1; endothelial differentiation-related factor 1; Endothelial differentiation-related factor 1 homolog; hypothetical protein 1-9; hypothetical protein MGC73192; MBF1; MGC9058; multiprotein bridging factor 1; multiprotein-bridging factor 1; zgc:73192; zgc:86829
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8721
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O60869
EDF1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EDF1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote