missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endothelin 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534679

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15355591

  • 474.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A549, HeLa. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Endothelin 2 Polyclonal antibody specifically detects Endothelin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Endothelin 2
Polyclonal
Unconjugated
EDN2
EDN 2; Edn2; EDN-2; endothelin 2; Endothelin isopeptide 2; endothelin-2; ET2; ET-2; PP ET-2; PPET2; preproendothelin 2; preproendothelin-2; RNEDN2S01; vasoactive intestinal contractor; vasoactive intestinal contractor peptide; VIC
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1907
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P20800
EDN2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 178 of ET-2 (Uniprot ID#P20800)
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote