Learn More
EID2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525543
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13232619
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EID2 Polyclonal antibody specifically detects EID2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EID2
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q6X7S9, Q8N6I1
EID2
KLH conjugated synthetic peptide between 177-208 amino acids from the C-terminal region of human EID2
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
EID2
CREBBP/EP300 inhibitor 2; CREBBP/EP300 inhibitory protein 2; Cri2; E1A like inhibitor of differentiation 2; EID-1-like inhibitor of differentiation 2; Eid2; EID-2; EP300 interacting inhibitor of differentiation 2; EP300-interacting inhibitor of differentiation 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
163126, 386655
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles