Learn More
eIF4A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11516081
  • 423.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
eIF4A1 Polyclonal antibody specifically detects eIF4A1 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
eIF4A1
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P60842, P60843
EIF4A1
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Phe52 of human eIF4A
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
EIF4A1
ATP-dependent RNA helicase eIF4A-1; BM-010; DDX2A; Eif4; EIF4A; EIF-4A; Eif4a1; eIF-4A-I; eIF4A-I; eukaryotic initiation factor 4AI; Eukaryotic initiation factor 4A-I; eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 1; eukaryotic translation initiation factor 4A1; initiation factor eIF-4A long form; QtsA-12280; unnamed protein product
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
13681, 1973, 287436
-20°C